Adjustable solid wall shelving
Roestvrij staal 304, 1200×300×900 mm
TEKMMWA0300/1200/3
: TEKNOMEK
This adjustable wall shelving unit is made from 304 grade stainless steel and supplied with stainless brackets ensuring that this product is steady and tough.
- Brushed dull polish finish
- Fully adjustable shelves
- Wall fixed
With flexible mounting positions and adjustments every 30 mm, you are sure to find shelves suitable for your needs.
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:15
- b×d×h:1200×300×900 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.