Cryogenic warning labels
Stop symbol for frozen surfaces labels, Kunststof, —, 38,1×38,1 mm, 1000 labels/roll
Catalogus # GAINWL-011-1P
Leverancier: GA
Ga naar:
Product Details & Documents
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
- Water resistant
- Wear and tear-proof
- Laminated
- No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Specificaties
- Omschrijving:Stop symbol for frozen surfaces labels
- Afmetingen:38,1×38,1 mm
- Materiaal:Kunststof
- Verpakt:1000 labels/roll
- Legend:—
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.