DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-compatible paper label, core size 1", Papier, blauw, 12,7×25,4 mm (0,5×1"), 1000 labels/roll (2 labels across)
GAINEDY-040BL
: GA
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
- Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
- Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
- Kleur:blauw
- Omschrijving:DYMO-compatible paper label, core size 1"
- Afmetingen:12,7×25,4 mm (0,5×1")
- Materiaal:Papier
- Seq:01
- Verpakt:1000 labels/roll (2 labels across)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.