DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-compatible paper label, core size 1", Papier, geel, 29×89 mm (1,12×3,5"), 350 labels/roll (1 label across)
GAINEDY-020YE
: GA
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
- Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
- Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
- Kleur:geel
- Omschrijving:DYMO-compatible paper label, core size 1"
- Afmetingen:29×89 mm (1,12×3,5")
- Materiaal:Papier
- Seq:18
- Verpakt:350 labels/roll (1 label across)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.