DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-compatible paper label, core size 1", Papier, wit, 25,4×54 mm (1×2,12"), 500 labels/roll (1 label across)
Catalogus # GAINEDY-010WH
Leverancier: GA
Ga naar:
Product Details & Documents
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
- Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
- Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:DYMO-compatible paper label, core size 1"
- Afmetingen:25,4×54 mm (1×2,12")
- Materiaal:Papier
- Seq:14
- Verpakt:500 labels/roll (1 label across)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.