Orders LinkContactUsLinkComponent
DYMO-compatible cryogenic labels
Rectangle labels plus round cryo tags, groen, 26,4×12,7×9,5 mm circle
Catalog # GAINEG1F-081GR
Supplier:   GA
DYMO-compatible cryogenic labels
Catalog # GAINEG1F-081GR
Supplier:  GA
DYMO-compatible cryogenic labels
Rectangle labels plus round cryo tags, groen, 26,4×12,7×9,5 mm circle
Price
96,10 €
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
DYMO compatible, direct thermal cryo labels. For ultra-low and cryogenic temperature applications as low as –196 °C.
  • EG1F-081 series labels are resistant to gamma irradiation (tested to up to 50 kGy)
  • Ideal for the identification of 0,5 to 5 ml vials and tubes
  • Compatible with all DYMO label writers
  • Temperature range: –196 to 70 °C
  • Permanent adhesive
Ideal for identification and permanent storage of vials and containers in liquid nitrogen and laboratory freezers (–80, –50, –20 °C). Labels will also resist extreme cryogenic temperatures (–196 °C in a liquid phase and vapor phase liquid nitrogen).
Specifications
  • Kleur:
    groen
  • Omschrijving:
    Rectangle labels plus round cryo tags
  • Afmetingen:
    26,4×12,7×9,5 mm circle
  • Seq:
    15
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.