Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitale microscopen, Emspira 3
Digitale microscopen, Emspira 3
Emspira 3 digitale microscoop - stand-alone configuratie incl. 10'' touchscreen, 12 MP
Catalogus # 630-3381
Leverancier:   LEICA MICROSYSTEMS
Digitale microscopen, Emspira 3
Catalogus # 630-3381
Leverancier:  LEICA MICROSYSTEMS
Digitale microscopen, Emspira 3
Digitale microscopen, Emspira 3
Emspira 3 digitale microscoop - stand-alone configuratie incl. 10'' touchscreen, 12 MP
Price
13 863,32 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Emspira 3 digitale microscoop stelt gebruikers in staat om inspectieprocessen te stroomlijnen, flexibel in te spelen op inspectiebehoeften en met vertrouwen te werken. Een ideale partner voor manipulatie-, kwaliteitscontrole-, inspectie- en onderzoekstoepassingen.
  • Flexibiliteit dankzij het modulaire ontwerp en de grote verscheidenheid aan accessoires
  • Gebruiksgemak - maak overlays en referentiebeelden ter vergelijking
  • Toekomstbestendig - leg direct vast op USB-stick of netwerkmap of stuur afbeeldingen via e-mail
  • Intuïtieve, aanpasbare gebruikersinterface met muisbediening
  • Hoogwaardige, robuuste en antimicrobiële behuizing AgTreat™ - IP 21
Stroomlijn uw inspectieproces
Emspira 3 helpt u om uitgebreide visuele inspectietaken uit te voeren zonder dat u een pc nodig heeft, wat u bovendien het voordeel geeft van minder rommel. Het geïntegreerde on-screen display (OSD) biedt intuïtieve tools voor stand-alone bediening.
Direct vergelijken met referenties met een enkele klik
Pass/fail-beslissingen worden vergemakkelijkt door het live-beeld met een enkele klik rechtstreeks te vergelijken met referentiebeelden of aangepaste overlays. Het is vooral handig voor terugkerende taken, b.v. controleren of onderdelen of componenten binnen de gespecificeerde toleranties vallen.
Houd uw gegevens altijd gemakkelijk beschikbaar
Minimaliseer het risico op gegevensverlies door resultaten en gegevens op uw lokale netwerk te bewaren voor een zorgeloze opslag. Deze mogelijkheid geeft u het vertrouwen dat alle relevante gegevens beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt.
Aanpasbaar voor uw verschillende taken
Pas Emspira 3 aan de eisen van veel monsters aan en pas het gemakkelijk aan aan de veranderende behoeften van specifieke toepassingen, zoals R en D en storingsanalyse, dankzij het modulaire ontwerp en de grote verscheidenheid aan accessoires. Afhankelijk van uw taken kiest u hoe u afbeeldingen opslaat - op USB-drives of in netwerkmappen.
Gebruik het gewoon - ontworpen voor iedereen
Emspira 3 is ontworpen voor gebruikers van elk vaardigheidsniveau. U kunt het systeem intuïtief bedienen met minimale training, wat u tijd en moeite bespaart. Werk volgens uw favoriete stijl - met behulp van een muis, toetsenbord, aanraakscherm en hand-/voetschakelaar.
Ergonomische werkplek
Emspira 3 biedt als digitale microscoop zonder oculairs ergonomische voordelen. Gebruikers kunnen op een comfortabele manier en met minder inspanning inspecteren bij het bekijken van snelle live-beelden (tot 60 fps) in 4K-resolutie op een monitor..
Ordering information: Houd er rekening mee dat het netsnoer apart moet worden besteld (behalve voor de stand-alone configuraties). Twee jaar garantie.
Delivery information: 630-3381 omvat: Emspira 3 microscoop, Objectief 1.0x Planapo Z-serie, Adapter-Telecentric (0,8× en 1,0× Planapo), Adapter M60 body naar M42 objectief schroefdraad, Focus drive 300 mm M- Serie Routine, Microscoophouder, Invallend lichtvoet (Medium met AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor voor LED3000 RL, Voeding voor LED3000/LED5000, Stofkap (40×35×60 cm, antistatisch), 10" -touch HDMI-monitor met standaard kolommontage, Emspira 3 standalone kit, netsnoer.
630-3382 omvat: Emspira 3 - 4k bundel (incl. microscoop, 4K monitor en accessoires), Objective 1.0x Planapo Z-serie, Adapter-Telecentric (0,8× en 1,0× Planapo), Adapter M60 body naar M42 objectiefschroefdraad, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscoophouder, Invallend lichtbasis (Medium met AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor voor LED3000 RL, Voeding voor LED3000/LED5000, Stofkap ( 40×35×60 cm, antistatisch), Netsnoer.
Specificaties
  • Resolutie:
    12 MP
  • Omschrijving:
    Emspira 3 digitale microscoop - stand-alone configuratie incl. 10'' touchscreen
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Model
    Beschikbaarheid
    Price
  • Leica LED3000 SLI, spotlight illumination
    Leica LED3000 SLI, spotlight illumination
    LEIM10450508
    For digital microscope Emspira 3
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 018,84 €