Handafwas, SURE®
Handafwas, 6×1 L
115-3099
: Diversey
Handafwas, SURE®
115-3099
: Diversey
Geconcentreerd handafwasmiddel voor het reinigen van potten, pannen, serviesgoed, glas en alle afwasbare gebruiksvoorwerpen.
- Geen geur- of kleurstoffen (vereiste EU Ecolabel)
- Minder schuimvorming (geschikt voor voorweken voor machinaal vaatwassen)
- Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
- D ontleed door natuurlijke processen
- Geen classificaties voor milieugevaren, geen veiligheidswaarschuwingen voor de gebruiker
- Het product is niet geclassificeerd
- Geconcentreerde formulering zorgt voor een uitstekende economie in gebruik
- Streepvrij, gemakkelijk af te spoelen voor een glanzende finish
- Flessen/blikjes geschikt voor recycling
SURE® handafwasmiddel maakt deel uit van een unieke reeks plantaardige reinigingsproducten die de professionele reinigingsresultaten leveren die u nodig hebt - terwijl ze veilig zijn voor mensen en vriendelijk voor het milieu. SURE® natuurlijke reinigingsproducten bieden veiligheid en duurzaamheid zonder concessies te doen aan de prestaties.
: OECD 301B test
EU Ecolabel (EU: NL/019/012)
De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, voldoen aan de vereisten van de EU-detergentenverordening, EC 648/2004
- Omschrijving:Handafwas
- Seq:01
- Verpakt:6×1 L
- Cat. No.:115-3099
- Environmentally Preferable:Duurzame materialen|Veiligere gezondheid van mens en milieu|Duurzame verpakking