Pasteur pipettes, disposable
Non plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box, 4 boxes/case
Catalogus # HECH40567002
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
- Long tapered tip
- With constriction for cotton plug
- Available with or without cotton plug
Certificeringen: ISO 7712
Documents
HECH40567002_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø uitw.:7 mm
- Verpakt:250/box, 4 boxes/case
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Non plugged
- Lengte:230 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.