Watch glasses
Watch glass, glass, with fused rim, 120 mm
Catalogus # HECH40010012
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
- Good chemical restistance
- Available with or without hole
Certificeringen: DIN 12 341
Specificaties
- Ø:120 mm
- Omschrijving:Watch glass, glass, with fused rim
- Seq:18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.