Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
TC FLASK 250ML 75CM2 FILTER CAP TRIPLP 1 * 90 ST
Catalogus # GREI658175-TRI_90
Leverancier:
Greiner Bio-One
Certificaten
Afbeelding vergroten
TC FLASK 250ML 75CM2 FILTER CAP TRIPLP 1 * 90 ST
Catalogus # GREI658175-TRI_90
Leverancier:
Greiner Bio-One
Certificaten
Gerelateerde informatie
Documentatie
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Documentatie
Frequently Bought Together
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Leverancier: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Leverancier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Leverancier: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
VWR®, wegwerpweegschuitjes
Leverancier: VWR Collection
VWR® PCR-buisjes, 0,2 ml
Leverancier: VWR Collection
Eppendorf® Protein LoBind® microcentrifugebuisjes
Leverancier: EPPENDORF
UV/VIS-Standaarden, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection