Pallflex®-filters
Tissuquartz™, 47 mm
Catalogus # PALL7202D
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ga naar:
Product Details & Documents
Veelzijdige filters, als geen andere geschikt voor een groot aantal toepassingen in de luchtbewaking.
- Kan worden gebruikt voor toepassingen bij hoge temperaturen
- Ideaal voor het testen van diesel en andere emissies, zoals vereist door instanties voor milieuregelgeving
Tissuquartz™: Zuiver kwarts, zonder bindmiddel. Aerosolretentie: 99,9%
Fiberfilm™: Hittebestendige borosilicaat-glasvezels met een coating van tetrafluorethyleen (TFE). Aerosolretentie: 96,4%
Emfab™: Microvezels van borosilicaatglas, versterkt met glasvezeldoek en verlijmd met PTFE. Aerosolretentie: 99,95%
* geen warmtebehandeling
Documents
Specificaties
- Nr:Tissuquartz™
- Seq:04
- Maat:47 mm
- Cat. No.:PALL7202D
- Maximumtemperatuur:1093 °C
- Luchtdebiet:73 l/min/cm² (0,7 bar)