Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
Catalogus # 734-3378
Leverancier:   Corning
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
Catalogus # 734-3378
Leverancier:  Corning
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
Price
3 430,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
De Corning® HYPERStack® celcultuurfles is een gesloten systeem waardoor vloeistofmanipulaties mogelijk zijn door voorgemonteerde slangensets. Twee slangaansluitingen voor slangen met binnendiameter ³/₈", voor vullen en ontluchten, maken het vullen via zakassemblage, aansluiting met steriele fles of pomp mogelijk. De bevestigde ontluchtingsfilters zijn hydrofobe membranen met een poriegrootte van 0,2 µm waardoor luchtverplaatsing tijdens het vullen mogelijk is en het risico op contaminatie geminimaliseerd wordt.
  • Celgroeioppervlak van 18000 cm²
  • Gesloten systeem methode met geïntegreerde USP
  • Klasse VI gecertificeerde C-FLEX slangen voor liquid handling manipulaties
  • Assemblagemethode met lage deeltjesaantallen geschikt voor celtherapietoepassingen
  • Corning gepatenteerde gasdoorlatende film
  • Corning CellBIND-oppervlaktebehandeling voor optimale celhechting en -groei
  • Het USP Klasse VI zuivere polystyreen zorgt voor uitstekende optische helderheid en mechanische sterkte
  • Gammabestraald tot SAL 10-6 norm
  • 100% op lekken gecontroleerd voor verzending
Specificaties
  • Sluitingstype:
    -
  • Cultuuroppervlakte:
    6000 cm²
  • Verpakt:
    1 per pack/4 per case
  • Omschrijving:
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface
  • Seq:
    03
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Buis int.Ø
    Buis ext.Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Slangenset voor eenmalig gebruik, ADCF C-flex, steriel
    Slangenset voor eenmalig gebruik, ADCF C-flex, steriel
    734-2487
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 195,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rolfles met dop met goede grip, 850 cm², PS, onbehandeld, steriel
    Rolfles met dop met goede grip, 850 cm², PS, onbehandeld, steriel
    734-2492
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 40 ST - 715,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Buis int.Ø
    Buis ext.Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Slangenset voor eenmalig gebruik, MPC, 0,2 µm filter, steriel
    Slangenset voor eenmalig gebruik, MPC, 0,2 µm filter, steriel
    734-2488
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 817,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • HYPERStack manipulator, roestvrij staal
    HYPERStack manipulator, roestvrij staal
    734-2491
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 26 650,00 €