Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
  734-3377
 :   Corning
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
  734-3377
 :  Corning
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
Celcultuurflessen, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface, 6000 cm², -, 1 per pack/4 per case
3 270,00 €
1 * 4 ST
De Corning® HYPERStack® celcultuurfles is een gesloten systeem waardoor vloeistofmanipulaties mogelijk zijn door voorgemonteerde slangensets. Twee slangaansluitingen voor slangen met binnendiameter ³/₈", voor vullen en ontluchten, maken het vullen via zakassemblage, aansluiting met steriele fles of pomp mogelijk. De bevestigde ontluchtingsfilters zijn hydrofobe membranen met een poriegrootte van 0,2 µm waardoor luchtverplaatsing tijdens het vullen mogelijk is en het risico op contaminatie geminimaliseerd wordt.
  • Celgroeioppervlak van 18000 cm²
  • Gesloten systeem methode met geïntegreerde USP
  • Klasse VI gecertificeerde C-FLEX slangen voor liquid handling manipulaties
  • Assemblagemethode met lage deeltjesaantallen geschikt voor celtherapietoepassingen
  • Corning gepatenteerde gasdoorlatende film
  • Corning CellBIND-oppervlaktebehandeling voor optimale celhechting en -groei
  • Het USP Klasse VI zuivere polystyreen zorgt voor uitstekende optische helderheid en mechanische sterkte
  • Gammabestraald tot SAL 10-6 norm
  • 100% op lekken gecontroleerd voor verzending
  • Sluitingstype:
    -
  • Cultuuroppervlakte:
    6000 cm²
  • Verpakt:
    1 per pack/4 per case
  • Omschrijving:
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
  • Seq:
    02
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Buis int.Ø
    Buis ext.Ø
  • 734-2487
    Slangenset voor eenmalig gebruik, ADCF C-flex, steriel
    9,5 mm
    12,7 mm
    1 * 2 ST - 195,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-2492
    Rolfles met dop met goede grip, 850 cm², PS, onbehandeld, steriel
    1 * 40 ST - 715,00 €
  •  
    Omschrijving
    Buis int.Ø
    Buis ext.Ø
  • 734-2488
    Slangenset voor eenmalig gebruik, MPC, 0,2 µm filter, steriel
    9,5 mm
    12,7 mm
    1 * 2 ST - 817,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 734-2491
    HYPERStack manipulator, roestvrij staal
    1 * 1 ST - 26 650,00 €