Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Mannose 99,5%
D-(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSBIM0134-500G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
D-(+)-Mannose 99,5%
Catalogus # APOSBIM0134-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  3458-28-4
D-(+)-Mannose 99,5%
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
109,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Heavy metals: <10ppm
Synoniemen:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smelten Pt:133…140 °C
  • Dichtheid:1,54 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:222-392-4
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.