Orders LinkContactUsLinkComponent
γ-Cyclodextrine 98%
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSBIB6136-25G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine 98%
Catalogus # APOSBIB6136-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  17465-86-0
γ-Cyclodextrine 98%
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  17465-86-0
Price
46,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • CAS-nummer:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • MDL-nummer:MFCD00009595
  • Molecular Weight:1297.1248 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties