Orders LinkContactUsLinkComponent
Xanthydrol
Xanthydrol
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSBIX1001-25G
Leverancier:   Apollo Scientific
Xanthydrol
Catalogus # APOSBIX1001-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  90-46-0
Xanthydrol
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  90-46-0
Price
75,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS-nummer:90-46-0
  • Formule:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-nummer:MFCD00005057
  • Molecular Weight:198.22 g/mol
  • Smelten Pt:124…127 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g