GDC-0449
Bottle, 50 mg
Catalogus # APOSBISN0157-50MG
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.
Synoniemen: 2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
- CAS-nummer:879085-55-9
- Formule:C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S
- MDL-nummer:MFCD12407408
- Molecular Weight:421.3 g/mol
- Smelten Pt:180…190 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:50 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



