Mitomycin
Bottle, 25 mg
Catalogus # APOSBIM0133-25MG
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synoniemen: Ametycin
- CAS-nummer:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Smelten Pt:360 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:25 mg
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



