Orders LinkContactUsLinkComponent
GDC-0449
GDC-0449
Bottle, 10 mg
Catalogus # APOSBISN0157-10MG
Leverancier:   Apollo Scientific
GDC-0449
Catalogus # APOSBISN0157-10MG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  879085-55-9
GDC-0449
Bottle, 10 mg
CAS-nummer:  879085-55-9
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.
Synoniemen:  2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
  • CAS-nummer:879085-55-9
  • Formule:C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S
  • MDL-nummer:MFCD12407408
  • Molecular Weight:421.3 g/mol
  • Smelten Pt:180…190 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    10 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.