Syringe filters, colour coded
25 mm, 0,45 µm, Nylon, PP, groen
Catalogus # MICS58045-N25-C
Leverancier: MICROSOLV
Ga naar:
Product Details & Documents
Colour coded low volume syringe filter for HPLC, CE or dissolution testing.
- Hydrophilic membrane
- Houding made from virgin medical grade PP
- Retention volume of 90 µl
Specificaties
- Ø:25 mm
- Housing material:PP
- Membraan:Nylon
- Poriëngrootte:0,45 µm
- Kleur:groen
- Seq:01
- Cat. No.:MICS58045-N25-C
- Maximumtemperatuur:100 °C
- Max. werkdruk:7,6 bar
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.