Multiple affinity removal starter reagent kits
Spin Concentrators, 4 ml, to concentrate proteins via low-speed centrifugation through 5K MWCo filters into a collection tube, 25
Catalogus # AGLS5185-5991
Leverancier: AGILENT
Multiple affinity removal starter reagent kits
Catalogus # AGLS5185-5991
Leverancier: AGILENT
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Starter reagent kit for multiple affinity removal LC columns.
Levering: Includes: 2 bottles buffer A (1 L), 1 bottle buffer B (1 L), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator.
Specificaties
Specificaties
- VPE:25
- Omschrijving:Spin Concentrators, 4 ml
- Details:to concentrate proteins via low-speed centrifugation through 5K MWCo filters into a collection tube
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.