Spatels, Drigalski
195 mm, 40 mm
Catalogus # 231-0652
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Voor bacteriologische toepassingen
- Kan ook als roerstaaf worden gebruikt
- Voor gelijkmatige uitspreiding of betere verdeling van media
Specificaties
- Lengte:195 mm
- Breedte blad:40 mm