Vessel dilators, balanced instruments
Roestvrij staal, 145 mm, Suture tying platform, Straight, Ø 0,1 mm
Catalogus # FSCI18601-15
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Catalogus # FSCI18601-15
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Suture tying platform
- Tipgrootte:Ø 0,1 mm
- Tip shape:Straight
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.