Titanium micro serrefines
Strong clamp press, 125 g, Titaan, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
Catalogus # FSCI18555-04
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Strong clamp press, 125 g
- Lengte:13 mm
- Materiaal:Titaan
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:4×0,75 mm
- Tip shape:Straight