Titanium micro serrefines
Light clamp press, 60 g, Titaan, 19 mm, Serrated, Straight, 10×2 mm
Catalogus # FSCI18555-01
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Light clamp press, 60 g
- Lengte:19 mm
- Materiaal:Titaan
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:10×2 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.