Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilating forceps
Dilating forceps
Roestvrij staal, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Catalogus # FSCI18132-12
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Dilating forceps
Catalogus # FSCI18132-12
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dilating forceps
Dilating forceps
Roestvrij staal, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Price
205,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Specificaties
  • Lengte:
    120 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Tipgrootte:
    Ø 0,2 mm
  • Tip shape:
    Angled (10°)