Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Roestvrij staal, 16 mm, Straight, 7,5×1,75 mm
Catalogus # FSCI18040-33
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lengte:16 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:03
- Tipgrootte:7,5×1,75 mm
- Tip shape:Straight