Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Roestvrij staal, 11 mm, Straight, 5,5×1,5 mm
Catalogus # FSCI18040-22
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lengte:11 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tipgrootte:5,5×1,5 mm
- Tip shape:Straight