Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Roestvrij staal, 7 mm, Straight, 3,5×1 mm
Catalogus # FSCI18040-11
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Lengte:7 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tipgrootte:3,5×1 mm
- Tip shape:Straight