Vannas spring scissors, round handled
Sharp, straight tips, 125 mm, 6 mm, 0,075 mm
Catalogus # FSCI15400-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, round handled
Catalogus # FSCI15400-12
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Ga naar:
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have round handles that allow easy fingertip adjustments.
Specificaties
- Type:Sharp, straight tips
- Lengte:125 mm
- Tipgrootte:0,075 mm
- Lengte blad:6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.