Dowell scissors
Straight tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Catalogus # FSCI15040-11
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Straight tips
- Lengte:115 mm
- Tipgrootte:0,1 mm
- Lengte blad:1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.