Thread adaptors, TYPE D, b.safe
PTFE/PPS, , GL 45 (vrouwelijk), NS 29/32,
Catalogus # 590-0206
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
For assembly of components with ground joint cone NS 29/32 on bottles and vessels with GL 45 thread.
- Stay flexible and independent
- With recessed grips for an easy assembly
Your existing caps and waste caps do not fit with the flasks and canisters which you would like to use or vice versa? Simply use b.safe thread adaptors for a flexible combination of caps and waste caps independently from the thread on the flask and/or container.
Specificaties
- Verbinding:NS 29/32
- Schroefdraad:GL 45 (vrouwelijk)
- Omschrijving:PTFE/PPS
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- b.safe borgmoer GL 32 voor b.safe schroefdraadadapters (TYPE D)b.safe borgmoer GL 32 voor b.safe schroefdraadadapters (TYPE D)590-0209Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 27,60 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.