VWR®, Rollerfles
Product Details & Documents
Rolflessen zijn optimale vaten voor grootschalige celgroei en vermenigvuldiging, die geschikt zijn voor zowel onderzoeks- als productietoepassingen, inclusief de groei van zoogdiercellen voor viruspropagatie en bioproductie.
- Caps hebben grote Knurls voor eenvoudige grip
- Twee verschillende dopstijlen kunnen worden gebruikt in zowel open als gesloten systemen
- Elke fles is voorzien van zijde-gedrukte diploma
- Niet pyrogeen
- Temperatuurbereik: –20 tot +50 ° C
- Elk geval heeft een gelabeld lotnummer
- Geriliseerd door bestraling met elektronenstraal
Deze schepen passen bij de automatisering en passen bij alle gewone instrumentatie van de rolfles. Schepen zijn verkrijgbaar met een groot oppervlakte -oppervlak voor celgroei van 490, 850 en 1900 cm² voor adhesiekweek en 1 of 2 liter volume, voor suspensieculturen. De flessen worden oppervlak behandeld voor optimale celbevestiging. Flessen met een glad oppervlak zijn vrij van strepen, om het bruikbare groeigebied te maximaliseren; Degenen met geribbelde oppervlak bieden een groter oppervlak voor celgroei.
: ISO 9001, ISO 13485.
: Opmerking: Flessen zijn niet autoclaveerbaar. *Het product (en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU -richtlijn 2019/904.
Specifications
- Cultuuroppervlakte:1900 cm²
- Verpakt:2/zak, 40/doos
- Capaciteit:2000 ml
- Omschrijving:Geribbeld ontwerp, met afsluitdop
- Seq:11
- Cat. No.:734-3369
- Milieu certificering:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage