O411 98+%
Bottle, 250 mg
Catalogus # APOSOR21534-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- CAS-nummer:175135-47-4
- Formule:C₁₆H₁₅NO₂
- MDL-nummer:MFCD00067778
- Molecular Weight:253.30 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:250 mg