Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSPC37872-25G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Catalogus # APOSPC37872-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  24937-79-9
Price
50,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:24937-79-9
  • Formule:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL-nummer:MFCD00084470
  • Smelten Pt:155…165 °C
  • Dichtheid:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties