Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Bottle, 5 g
Catalogus # APOSOR900608-5G
Leverancier:   Apollo Scientific
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Catalogus # APOSOR900608-5G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  1879-56-7
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Bottle, 5 g
CAS-nummer:  1879-56-7
Price
105,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:1879-56-7
  • Formule:(C₆H₄Br)OCH₂COOH
  • MDL-nummer:MFCD00234407
  • Molecular Weight:231.05 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    5 g
  • Cat. No.:
    APOSOR900608-5G
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.