Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%

(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%

Bottle, 1 g
Catalogus # APOSOR900608-1G
Leverancier:   Apollo Scientific
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Catalogus # APOSOR900608-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  1879-56-7
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%

Bottle, 1 g

CAS-nummer:  1879-56-7
Price
31,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:1879-56-7
  • Formule:(C₆H₄Br)OCH₂COOH
  • MDL-nummer:MFCD00234407
  • Molecular Weight:231.05 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 g

Specificaties