Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinoline 98%
Quinoline 98%
Bottle, 250 g
Catalogus # APOSOR45105-250G
Irriterend
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Apollo Scientific
Quinoline 98%
Catalogus # APOSOR45105-250G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  91-22-5
Quinoline 98%
Bottle, 250 g
CAS-nummer:  91-22-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • MDL-nummer:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Kokend Pt:236…238 °C
  • Smelten Pt:–17…–13 °C
  • Smelten Pt:–17 to –13 °C
  • Dichtheid:1,093 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:101 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    250 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.