Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Catalogus # ECHLJMAG1009
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Catalogus # ECHLJMAG1009
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Price
1 670,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    100×
  • Omschrijving:
    Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA
  • Seq:
    28
  • Werkafstand:
    0,15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.