Warmtebeeldcamera's, testo 883
Product Details & Documents
De warmtebeeldcamera testo 883 biedt een uitstekende beeldkwaliteit, automatische toewijzing/archivering van warmtebeelden aan het meetobject en professionele beeldanalyse en rapportage.
- Handige features: testo SiteRecognition intelligent beeldbeheer en testo ScaleAssist automatische contrastaanpassing
- Uitgebreide analyse en documentatie: Met de intuïtieve professionele software testo IRSoft
- Volledige controle: Handmatige scherpstelling en verwisselbare lenzen
- Verwisselbare telelens voor verre objecten en opnamen buitenshuis
- Handmatige scherpstelling voor scherpe warmtebeelden vanaf een afstand van 100 mm
- Intuïtieve bediening via touchscreen en joystick
- Draadloze overdracht van meetwaarden van stroomtang of vochtigheidssonde rechtstreeks naar het warmtebeeld via Bluetooth®
IR-resolutie van 320×240 pixels (met SuperResolution 640×480 pixels), handmatige focus en een zeer goede NETD van 40 mK zorgen allemaal voor de beste beeldkwaliteit – zodat u op betrouwbare wijze thermische afwijkingen in installaties en gebouwen kunt detecteren. testo SiteRecognition maakt intelligent beeldbeheer mogelijk. Warmtebeelden worden op basis van de QR-code op de meetlocatie automatisch aan het juiste meetobject toegewezen – dit elimineert de noodzaak van vervelende, handmatige beeldtoewijzing op de pc.
testo IRSoft: Analyseer warmtebeelden uitgebreid met de intuïtieve, professionele pc-software en creëer binnen korte tijd indrukwekkende rapporten. testo ScaleAssist: Automatische contrastaanpassing voor objectief vergelijkbare warmtebeelden en eenvoudiger detectie van zwakke plekken. testo Thermografie-app: Met de app wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor uw warmtebeeldcamera. Rapporten kunt u snel ter plaatse maken, verzenden of opslaan.
: RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006
: Geleverd met 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, robuuste koffer, professionele software IRSoft (gratis download), USB-C-kabel, USB-netadapter, Li-ion oplaadbare batterij, draagriem voor de warmtebeeldcamera, Bluetooth®-headset ( afhankelijk van het land), korte instructies en kalibratieprotocol.
Kits bevatten testo 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, telelens 12×9°, USB-C, kabel, USB-netadapter, Li-ion-accu, reservebatterij, batterijlaadstation, met USB-kabel, draagtas draagriem, Bluetooth®-headset (afhankelijk van het land), korte handleiding, kalibratieprotocol, professionele software IRSoft (gratis download), in etui.
Specificaties
- Omschrijving:Thermal imager, testo 883
- Seq:01
- Nauwkeurigheid:±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies)
- Kleurdiepte:iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette
- Temperatuurbereik:‒30...+650 °C
- Uitvoer van bestandsformaat:bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
- b×d×h:171×95×236 mm
- Gewicht:827 g
- Ondersteunde besturingssystemen:Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Geheugen:Internal memory (2,8 GB)
- Interfaces:WLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0
- Cat. No.:TEST0560.8830
- Beeldmodi:IR image/real image
- Type accu's:Fast-charging, Li-ion battery can be changed on site
- Bedrijfstemperatuur:‒15...+50 °C
- Gezichtsveld:30×23° (standard lens)
12×9° (telephoto lens) - Focus:Manual
- Pixels (B × H):320×240 pixels
- Model:testo 883
- Min. focus distance:<0,1 m (standard lens)
- Software:testo IRSoft
- Aflezing:8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels)
- Bedrijfsduur:≥5 hours