Orders LinkContactUsLinkComponent
Core samplers
Core sampler, 200 mm, 15 mm, 15 ml
  331-0374
 :   BURKLE
Core samplers
  331-0374
 :  BURKLE
Core samplers
Core sampler, 200 mm, 15 mm, 15 ml
816,00 €
1 * 1 ST
Deze core samplers kunnen worden gebruikt voor het nemen van samples van bulkmaterialen, die door hun deeltjesvorm gemakkelijk vast kunnen komen te zitten of bezinken tijdens de sampling.
  • Roestvrij staal AISI 316
  • Voor bulkmaterialen die snel vast komen te zitten of gemakkelijk bezinken
In vergelijking met standaard all-layer samplers voor bulkmaterialen, heeft de tweedelige core sampler geen spleten waarin het medium vast kan komen te zitten tijdens het verwijderen. Hierdoor is het mogelijk om een goed sample van poeders en granulaten te nemen doorheen meerdere lagen, zoals glazen bollen of metaalpoeders.
Afhankelijk van de maat is de RVS sampler inzetbaar voor een breed scala aan verschillende containers, bijvoorbeeld big bags of small containers. De bulkmateriaal sampler neemt een representatief kernsample en is ideaal voor gebruik in diverse laboratorium- en industriële toepassingen.
 : Levering inclusief core sampler (bestaande uit boorstang en boorbuis) en bevestigingsclip.
  • Ø:
    15 mm
  • Volume:
    15 ml
  • Omschrijving:
    Core sampler
  • Lengte:
    200 mm
  • Seq:
    01