VWR® VisiScope® 200, Standaard microscopen
Upright microscope, N-plan objectives, TL224 PL, Trinocular, 4×, 10×, 40×, 100× (i)
Catalog # 630-3293
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Betrouwbare, geavanceerde microscopen voor educatieve doeleinden. Vooral aanbevolen voor middelbare scholen.
- Aangedreven verlichtingssysteem met instelbare intensiteit - efficiënte LED-spaarlamp
- Constante zuiver witte kleurtemperatuur op alle intensiteitsniveaus
- Grote opening achter het neusstuk voor gebruik als handvat
- Optische componenten behandeld om de vorming van schimmels en schimmels te voorkomen
: Objectieven conform DIN. Strenge controles van materiaal en productieprocessen geoptimaliseerd door kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2008.
: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en externe voeding met meerdere stekkers.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Vergroting:4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Model:TL224 PL
- Omschrijving:Upright microscope, N-plan objectives
- Seq:05
- Type:Trinocular
- Contrasttechniek:Helderveld
- Verlichting:LED (3 W)
- b×d×h:235×290×370 mm
- Condensor:Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
- Objectieven:N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Hoofd:Hoek van 30°, 360° draaibaar
- Tafel:125×115 mm (movement: 70×30 mm)
- Gewicht:6,5 kg
- Cat. No.:630-3293
- Objectiefrevolver:4 standen
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:WF 10×/18 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.