VWR® VisiScope® 200, Standaard microscopen
Staande microscoop, N-plan objectieven, BL224 PL, Binoculair, 4×, 10×, 40×, 100× (i)
Catalogus # 630-3291
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Betrouwbare, geavanceerde microscopen voor educatieve doeleinden. Vooral aanbevolen voor middelbare scholen.
- Aangedreven verlichtingssysteem met instelbare intensiteit - efficiënte LED-spaarlamp
- Constante zuiver witte kleurtemperatuur op alle intensiteitsniveaus
- Grote opening achter het neusstuk voor gebruik als handvat
- Optische componenten behandeld om de vorming van schimmels en schimmels te voorkomen
Certifications: Objectieven conform DIN. Strenge controles van materiaal en productieprocessen geoptimaliseerd door kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2008.
Delivery information: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en externe voeding met meerdere stekkers.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Vergroting:4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Model:BL224 PL
- Omschrijving:Staande microscoop, N-plan objectieven
- Seq:04
- Type:Binoculair
- Contrasttechniek:Helderveld
- Verlichting:LED (3 W)
- b×d×h:235×290×370 mm
- Condensor:Abbe 1,25 N.A., voorgecentreerd, in hoogte verstelbaar, met irisdiafragma
- Objectieven:N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Hoofd:Hoek van 30°, 360° draaibaar
- Tafel:125 × 115 mm (beweging: 70×30 mm)
- Gewicht:6,5 kg
- Cat. No.:630-3291
- Objectiefrevolver:4 standen
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:WF 10×/18 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Blauwfilter( Ø 32 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Groenfilter (Ø 32 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Matglasfilter (Ø 32 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Geelfilter (Ø 32 mm)