Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, ~150 mm
Catalogus # HECH41260015
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certificeringen: According to DIN 53137.
Specificaties
- Omschrijving:Filter paper, folded
- Maat:~150 mm
- Filtratiesnelheid:22 s
- Cat. No.:HECH41260015
- Dikte:0,16 mm
- Gewicht:70 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.