Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, jumbo, 23 ml, 22 µl, 10 ml, 300 mm, -, 6×100
Catalogus # WHEA711230
Leverancier: DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Catalogus # WHEA711230
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
- Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
- Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
- Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Specificaties
- Verpakt:6×100
- Steriel:-
- Capaciteit:23 ml
- Omschrijving:Pasteur pipettes, jumbo
- Lengte:300 mm
- Seq:14
- Druppelvolume:22 µl
- Aanzuigvolume:10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.