Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, 7 ml, 47,6 µl, 3,5 ml, 160 mm, 3 ml, +, 75×20
Catalogus # WHEA711118S/20
Leverancier: DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Catalogus # WHEA711118S/20
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
- Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
- Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
- Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Specificaties
- Verpakt:75×20
- Steriel:+
- Capaciteit:7 ml
- Omschrijving:Pasteur pipettes
- Lengte:160 mm
- Seq:12
- Druppelvolume:47,6 µl
- Gegradueerd tot:3 ml
- Aanzuigvolume:3,5 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.