Extra fine Graefe forceps
Roestvrij staal, 100 mm, Smooth, Slightly curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Catalogus # FSCI11159-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:06
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Slightly curved