[EN]SOUND PROOF BOX LS 40 EU 1 * 1 ST
Catalogus # BAND36821
Leverancier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Magnetic hotplate stirrer, RCT basic
Leverancier: IKA
VWR® Magnetische roerstaven, cilindrisch
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Mini-vortexmixer
Leverancier: VWR Collection
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
VWR® VMS-A, Magnetische roerder met verwarmplaat
Leverancier: VWR Collection
VWR® VMS geavanceerde magnetische roerders met verwarmingsplaat
Leverancier: VWR Collection
VWR® labdanser, Vortex Mixer
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Magnetische roerders, MST en MST Digital
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Universele molen, M 20
Leverancier: IKA
Ultrasone homogenisatoren, SONOPULS
Leverancier: BANDELIN-ELECTRONIC