Orders LinkContactUsLinkComponent
Tapes, VHB™
Tapes, VHB™
VHB™ Tape 5952, zwart, -, 11 m, 19 mm
Catalogus # MMMA5952F/IPS
Leverancier:   3M
Tapes, VHB™
Catalogus # MMMA5952F/IPS
Leverancier:  3M
Tapes, VHB™
Tapes, VHB™
VHB™ Tape 5952, zwart, -, 11 m, 19 mm
Price
57,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
A strong, fast, and easy way to create durable and reliable bonds, eliminating rivets, screws, bolts and welds. 3M™ VHB™ Tape provides high strength and long-term durability, offering design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond a variety of surfaces.
  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
  • Black, 1,1 mm, modified acrylic adhesive on a very conformable acrylic foam core
  • Bonds to a wide variety of substrates including most powder-coated paints and irregular surfaces
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
3M™ VHB™ Tape bestaat uit een duurzame acrylkleefstof met visco-elastische eigenschappen. Dit levert een buitengewoon sterke dubbelzijdige schuimtape op die hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, composieten, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of verzegeld hout en beton. Deze hechttapes bieden een uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, oppervlaktehechting en temperatuurbestendigheid. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen in verschillende markten, waaronder transport, apparaten, elektronica, constructie, uithangborden en displays, en de algemene industrie.
Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten aan een breed scala aan substraten. 3M™ VHB™ Tape is een beproefd alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingen.
Specificaties
  • Steriel:
    -
  • Breedte:
    19 mm
  • Kleur:
    zwart
  • Omschrijving:
    VHB™ Tape 5952
  • Lengte:
    11 m